Learn More
Labcon Macropuntas de pipeta de 5 ml Eclipse™ para micropipetas Gilson™
Para micropipetas de 1-5 ml Gilson™
32.20€ - 314.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 1 a 5 mL |
---|---|
filtradas por | Sin filtro |
Color | Transparente |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Longitud (imperial) | 4,84 in |
Código de producto | Marca | Envase | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Envase | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16623872
|
Labcon
1025-740-000-9 |
49/estante; 6 estantes/caja | No estéril |
314.00€
paquete de 294 |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16633872
|
Labcon
1025-745-000-9 |
49/estante; 6 estantes/caja | Estéril |
219.00€
paquete de 294 |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16643872
|
Labcon
1025-860-000-9 |
250/bolsa; 10 bolsas/caja | No estéril |
32.20€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Punta de pipeta
- Eclipse™ para micropipetas Gilson™; 1-5 ml
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Esterilizable en autoclave
- Gradillas reciclables de bajos residuos
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
1 a 5 mL | |
Transparente | |
4,84 in | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; Conformidad CE IVD | |
Manipulación de líquidos | |
Sí | |
Sí | |
0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 mL |
Sin filtro | |
Autoclavable | |
123,1 mm | |
ATP, RNasa/DNasa y libre de endotoxinas (no pirogénico) | |
Graduado | |
Pipeta Gilson™ de 1 a 5 ml | |
Eclipse&trade |