Learn More
Labcon Macropuntas de pipeta de 5 ml Eclipse™ para micropipetas Gilson™
Para micropipetas de 1-5 ml Gilson™
Marca: Labcon 1025-745-000-9
Detalles adicionales : Peso : 2.26800kg
Descripción
- Punta de pipeta
- Eclipse™ para micropipetas Gilson™; 1-5 ml
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Esterilizable en autoclave
- Gradillas reciclables de bajos residuos
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
1 a 5 mL | |
Estéril | |
Autoclavable | |
123,1 mm | |
ATP, RNasa/DNasa y libre de endotoxinas (no pirogénico) | |
Haz de electrones | |
49/estante; 6 estantes/caja | |
Sí | |
Sí | |
0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 mL |
Sin filtro | |
Transparente | |
4,84 in | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; Conformidad CE IVD | |
Manipulación de líquidos | |
Graduado | |
49/Cartón | |
Pipeta Gilson™ de 1 a 5 ml | |
Eclipse&trade |