Learn More
Labcon Macropuntas de pipeta de 5 ml Eclipse™ para micropipetas Gilson™
Descripción
- Punta de pipeta
- Eclipse™ Para Gilson™ Pipetas; 1-5 ml
- ATP Libre de ARNasa/DNasa y endotoxinas (no pirógeno)
- Esterilizable en autoclave
- Gradillas reciclables de baja cantidad de residuos
- Hecho en USA
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 1 a 5 mL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Longitud (imperial) | 4,84 in |
| Longitud (métrico) | 123,1 mm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Declaraciones de limpieza | Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) |
| Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de líquidos |
| Mostrar más |