Learn More
Labcon Macropuntas de pipeta de 5 ml Eclipse™ para micropipetas Gilson™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16623872
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Formato:
En bolsa
Gradilla
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 294
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad Formato unitSize
16623872 No estéril Gradilla paquete de 294
16633872 Estéril Gradilla paquete de 294
16643872 No estéril En bolsa paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16623872 Proveedor Labcon N.º de proveedor 10257400009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para micropipetas de 1-5 ml Gilson™
  • Punta de pipeta
  • Eclipse™ Para Gilson™ Pipetas; 1-5 ml
  • ATP Libre de ARNasa/DNasa y endotoxinas (no pirógeno)
  • Esterilizable en autoclave
  • Gradillas reciclables de baja cantidad de residuos
  • Hecho en USA
Especificaciones
Volumen (métrico) De 1 a 5 mL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Longitud (imperial) 4,84 in
Longitud (métrico) 123,1 mm
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de líquidos
Formato Gradilla
Estilo de punta Graduado
Envase 49/estante; 6 estantes/caja
Cantidad 49/rack
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Gilson Pipeta de 1 a 5 ml
Graduado Sí
Línea de productos Eclipse
Graduaciones 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 mL