Learn More
Labcon Eclipse™ 200 μL Gel Loading Capillary Pipette Tips
Se adapta a las pipetas más usadas de 200 μl
199.00€ - 220.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 200 μl |
---|---|
filtradas por | Sin filtro |
Color | Transparente |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Longitud (imperial) | 3,24 in |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16663892
![]() |
Labcon
1034-800-000-9 |
No estéril | Bagged |
199.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16673892
![]() |
Labcon
1034-960-006-9 |
No estéril | Rack |
211.00€
paquete de 576 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16683892
![]() |
Labcon
1034-965-006-9 |
Estéril | Rack |
220.00€
paquete de 576 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Pipette Tip
- Fits Most Popular 200 μL Pipettors
- With Gel Loading Capillary
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Especificaciones
200 μl | |
Transparente | |
3,24 in | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; Conformidad CE IVD | |
Manipulación de líquidos | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |
Sin filtro | |
Autoclavable | |
82,5 mm | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) | |
Carga de gel, capilar, Capillary | |
Pipeta de 200 µl, Universal Fit | |
Eclipse™ |