Learn More
Labcon Eclipse™ 200 μL Gel Loading Capillary Pipette Tips
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16673892
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Formato:
En bolsa
Gradilla
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 576
Código de producto. Esterilidad Formato unitSize
16673892 No estéril Gradilla paquete de 576
16663892 No estéril En bolsa paquete de 1000
16683892 Estéril Gradilla paquete de 576
3 options
Código de producto. 16673892
Marca: Labcon 10349600069
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se adapta a las pipetas más usadas de 200 μl
  • Punta de pipeta
  • Se adapta a la mayoría de las micropipetas más populares de 200 μl
  • Con capilar de carga de gel
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Volumen (métrico) 200 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (imperial) 3,24 in
Longitud (métrico) 82,5 mm
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de líquidos
Formato Gradilla
Estilo de punta Carga de gel, capilar, Capillary
Envase 96 puntas/gradilla; 6 gradillas/paquete; 8 paquetes/caja
Cantidad 96 puntas/rack
Desechables
Para utilizar con (equipo) Universal Fit
Graduado No
Línea de productos Eclipse
Material Resina de polipropileno