Learn More
Labcon Eclipse™ 200 μL Gel Loading Capillary Pipette Tips
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Formato:
En bolsa
Gradilla
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 576
Descripción
- Punta de pipeta
- Se adapta a la mayoría de las micropipetas más populares de 200 μl
- Con capilar de carga de gel
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 200 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud (imperial) | 3,24 in |
| Longitud (métrico) | 82,5 mm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Declaraciones de limpieza | Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) |
| Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de líquidos |
| Mostrar más |