Learn More
Ebro Electronic™ Serie de registradores de datos EBI 20
registrador de datos para medir la temperatura y/o la humedad durante el transporte y en los almacenes
232.00€ - 260.00€
Especificaciones
Tipo de pantalla | LCD |
---|---|
Memoria de datos | 40000 lecturas |
Calibración | Calibrated |
Tipos de alarma | Flashing LCD Segment |
Clasificación IP | IP 67 |
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (métrico) | Exactitud (temperatura) | Duración de la batería | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (métrico) | Exactitud (temperatura) | Duración de la batería | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10402940
|
Ebro Electronic™
1601-0047A |
De -30 °C a +60 °C | ±0,5 en –20 a 40 °C | > 24 meses | EBI 20-TE1 |
260.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11793559
|
Ebro Electronic™
1601-0046A |
De -30 °C a +70 °C | ±0,5 °C (de -20° a +40 °C), ±0,8 °C para el intervalo de medición restante |
∼1 año | Conjunto EBI 20-T1 |
232.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
Los registradores de datos EBI 20 son muy robustos y se utilizan en todo el mundo para el transporte y la supervisión de almacenes.Especificaciones
LCD | |
Calibrated | |
IP 67 | |
0,1 °C |
40000 lecturas | |
Flashing LCD Segment | |
NTC | |
69 x 48 x 22 mm |