Learn More
Ebro Electronic™ Serie de registradores de datos EBI 20
Código de producto. 10402940
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -30 °C a +60 °C
De -30 °C a +70 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
10402940 De -30 °C a +60 °C cada uno
11793559 De -30 °C a +70 °C cada uno
2 options
Código de producto. 10402940
Marca: Ebro Electronic™ 16010047A
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
registrador de datos para medir la temperatura y/o la humedad durante el transporte y en los almacenes
Los registradores de datos EBI 20 son muy robustos y se utilizan en todo el mundo para el transporte y la supervisión de almacenes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Conjunto de registrador de temperatura EBI 20-TE1
Tipo de pantalla LCD
Memoria de datos 40000 lecturas
Calibración Calibrated
Tipos de alarma Flashing LCD Segment
Batería, tipo Litio
Duración de la batería > 24 meses
Incluye Software de registro, software de evaluación, interfaz.
Canales 1
Certificaciones/conformidad Certificado de calibración de fábrica
Clasificación IP IP 67
Modelo EBI 20-TE1
Tipos de sensores NTC
Para utilizar con (aplicación) Registro de temperatura fiable, medición de temperatura central, memoria anual, transporte, supervisión de almacenamiento, salas de refrigeración y ultracongelación, casos de pantalla refrigerada
Exactitud (temperatura) ±0,5 en –20 a 40 °C
Resolución de temperatura 0,1 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -30 °C a +60 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 69 x 48 x 22 mm
Longitud (métrico) 69 mm
Peso (métrico) 45 g