Learn More
Ebro Electronic™ Serie de registradores de datos EBI 20
Código de producto. 11793559
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -30 °C a +60 °C
De -30 °C a +70 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
11793559 De -30 °C a +70 °C cada uno
10402940 De -30 °C a +60 °C cada uno
2 options
Código de producto. 11793559
Marca: Ebro Electronic™ 16010046A
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
registrador de datos para medir la temperatura y/o la humedad durante el transporte y en los almacenes
Los registradores de datos EBI 20 son muy robustos y se utilizan en todo el mundo para el transporte y la supervisión de almacenes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de pantalla LCD
Memoria de datos 40000 lecturas
Calibración Calibrated
Tipos de alarma Flashing LCD Segment
Batería, tipo 3 V de litio (CR2450)
Duración de la batería ∼1 año
Certificaciones/conformidad Certificado de calibración de fábrica
Clasificación IP IP 67
Modelo Conjunto EBI 20-T1
Tipos de sensores NTC
Exactitud (temperatura) ±0,5 °C (de -20° a +40 °C), ±0,8 °C para el intervalo de medición restante
Resolución de temperatura 0,1 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -30 °C a +70 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 69 x 48 x 22 mm
Peso (métrico) aprox. 45 g