Learn More
Ebro Electronic™ Serie de registradores de datos EBI 20
registrador de datos para medir la temperatura y/o la humedad durante el transporte y en los almacenes
76.75€ - 140.00€
Especificaciones
Tipo Datalogger
Tipo de pantalla LED
Calibración Calibrated
Batería, tipo Litio
Tipos de sensores NTC
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Canales Memoria de datos Tipos de alarma Clasificación IP Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Canales Memoria de datos Tipos de alarma Clasificación IP Precio Cantidad y disponibilidad  
10704402
Ver documentos
Ebro Electronic™
1601-0042A
1 40000 lecturas Indicador LED IP 67
76.75€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Añadir a la cesta
10272640
Ver documentos
Ebro Electronic™
1601-0044A-02
2 40000 lecturas Indicador LED IP 52
136.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Añadir a la cesta
10493150
Ver documentos
Ebro Electronic™
1601-0043A
1 40000 lecturas Flashing LCD Segment IP 67 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Los registradores de datos EBI 20 son muy robustos y se utilizan en todo el mundo para el transporte y la supervisión de almacenes.
Especificaciones
Especificaciones
Datalogger
Calibrated
NTC
69 mm
LED
Litio
De -30 °C a +60 °C
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Ebro Electronic™ Serie de registradores de datos EBI 20