Learn More
Ebro Electronic™ Serie de registradores de datos EBI 20
registrador de datos para medir la temperatura y/o la humedad durante el transporte y en los almacenes
Marca:  Ebro Electronic™ 1601-0043A
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10493150
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Los registradores de datos EBI 20 son muy robustos y se utilizan en todo el mundo para el transporte y la supervisión de almacenes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Registrador de temperatura EBI 20-TE1 con sonda externa
40000 lecturas
Flashing LCD Segment
> 24 meses
Certificado de calibración de fábrica
EBI 20-TE1
Registro de temperatura fiable, medición de temperatura central, memoria anual, transporte, supervisión de almacenamiento, salas de refrigeración y ultracongelación, casos de pantalla refrigerada
0,1 °C
69 x 48 x 22 mm
45 g
LCD
Calibrated
Litio
1
IP 67
NTC
±0,5 en –20 a 40 °C
De -30 °C a +60 °C
69 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Ebro Electronic™ Serie de registradores de datos EBI 20 > Escala de temperatura: De –30 a 60 °C