Learn More
Ebro Electronic™ Serie de registradores de datos EBI 20
Código de producto. 10272640
Click to view available options
Tipos de alarma:
Indicador LED
Segmento de LCD parpadeante
Canales:
1
2
Memoria de datos:
40000 lecturas
Clasificación IP:
IP 52
IP 67
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10272640
Marca: Ebro Electronic™ 16010044A02
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
registrador de datos para medir la temperatura y/o la humedad durante el transporte y en los almacenes
Los registradores de datos EBI 20 son muy robustos y se utilizan en todo el mundo para el transporte y la supervisión de almacenes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Datalogger
Tipo de pantalla LED
Memoria de datos 40000 lecturas
Calibración Calibrated
Tipos de alarma Indicador LED
Software Type Software universal
Batería, tipo Litio
Duración de la batería 24 meses
Canales 2
Certificaciones/conformidad Certificado de calibración de fábrica
Interfaz USB
Clasificación IP IP 52
Modelo EBI 20-TH1
Tipos de sensores NTC
Exactitud (humedad relativa) ±3 %
Exactitud (temperatura) Humedad ±3 % (a 10-90 % de humedad relativa)
Temperatura ±0,5 °C (-20° a +40 °C), ±0,8 °C para el intervalo de medición restante
Exactitud del tiempo De 1 min a 24 h
Rango de humedad Del 10 al 90%
Resolución (humedad relativa) 0,1%
Resolución de temperatura 0,5 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -30 °C a +60 °C
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -30 °C a +60 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 69 x 48 x 22 mm
Longitud (métrico) 69 mm