Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Probeta de mezcla, con pie hexagonal, clase B, escala blanca, con divisiones de trazo largo en marcas principales, esmerilado normalizado y tapón octagonal de polietileno
Las probetas de mezcla DURAN™ se utilizan para diluir soluciones y mezclar varios componentes según una proporción de mezcla definida.
45.15€ - 189.00€
Especificaciones
Material | Boro 3.3, polietileno |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Medición de cantidades líquidas; soluciones de dilución; mezcla de varios componentes; medición volumétrica; para garantizar una larga vida útil para su instrumental de vidrio volumétrico y para excluir posibles cambios de volumen, estos productos de vidrio no deben calentarse por encima de +250 °C en cabinas de secado o esterilizadores |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Temperatura máxima | 250 °C |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15201779
|
DWK Life Sciences
216182408 |
100 ml |
56.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15211779
|
DWK Life Sciences
216183601 |
250 ml |
85.75€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15221779
|
DWK Life Sciences
216184409 |
500 ml |
132.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15281769
|
DWK Life Sciences
216181403 |
25 ml |
46.35€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15291769
|
DWK Life Sciences
216181703 |
50 ml |
52.45€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10324961
|
DWK Life Sciences
216185405 |
1000 ml |
96.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10469342
|
DWK Life Sciences
216186307 |
2000 ml |
189.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15271769
|
DWK Life Sciences
216180801 |
10 ml |
45.15€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Las probetas de mezcla DURAN™ se utilizan para diluir soluciones y mezclar varios componentes según una proporción de mezcla definida. Las probetas de mezcla que integran la clase de precisión B disponen de divisiones de trazo largo y una escala en color blanco. Las tolerancias de volumen de las probetas graduadas y las probetas de mezcla se ajustan a los márgenes de error según DIN e ISO.- El calibrado se basa en el contenido (In), a una temperatura de referencia de + 20 °C
- Pie hexagonal grande con 3 puntos de apoyo en la base para incrementar su estabilidad y evitar que el pie ruede al inclinar la probeta
- Un espesor de pared uniforme en todo el área de medición evita errores de medición
- Se entrega con tapón ergonómico en polietileno
- Cierre hermético debido al esmerilado normalizado
- Impresión vitrificada de permanente durabilidad en color blanco
- Escala de fácil lectura con divisiones de trazo largo en marcas principales para la medición del contenido
- Las tolerancias de volumen cumplen la clase de precisión B
Especificaciones
Boro 3.3, polietileno | |
Medición de cantidades líquidas; soluciones de dilución; mezcla de varios componentes; medición volumétrica; para garantizar una larga vida útil para su instrumental de vidrio volumétrico y para excluir posibles cambios de volumen, estos productos de vidrio no deben calentarse por encima de +250 °C en cabinas de secado o esterilizadores | |
Sí | |
250 °C |