Learn More
DWK Life Sciences Probeta de mezclado DURAN™, con base hexagonal, de clase B
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescription
Las probetas de mezclado DURAN™ sirven para diluir soluciones y mezclar varios componentes en una proporción de cantidad dada. Las probetas de mezclado de clase B tienen una graduación lineal y una escala blanca. Las tolerancias de volumen para probetas de medición y mezclado cumplen con los límites de precisión DIN e ISO.
- Calibración basada en el volumen vertido (pulgadas) a una temperatura de referencia de + 20 °C
- Gran base hexagonal equipada con tres perillas que aumentan su estabilidad y evitan que la probeta ruede
- Un grosor de pared uniforme en todo el rango de medición evita errores de cuña
- Se suministra con tapón de polietileno octogonal
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Impresión blanca de alta resistencia expuesta al fuego
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Las tolerancias de volumen se ajustan a la clase de precisión B
Spécification
Spécification
| Tolerancia | ±1 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato (3.3), polietileno |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición de cantidades líquidas; soluciones de dilución; mezcla de varios componentes; medición volumétrica; para garantizar una larga vida útil para su instrumental de vidrio volumétrico y para excluir posibles cambios de volumen, estos productos de vidrio no deben calentarse por encima de +250 °C en cabinas de secado o esterilizadores |
| Incluye | 2/paq. |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro exterior (métrico) | 29 mm |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.