Learn More
DWK Life Sciences Probeta de mezclado DURAN™, con base hexagonal, de clase B
Código de producto. 10324961 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10324961 1000 ml cada uno
15201779 100 ml paquete de 2
15211779 250 ml paquete de 2
15221779 500 ml paquete de 2
15281769 25 ml paquete de 2
15291769 50 ml paquete de 2
10469342 2000 ml cada uno
15271769 10 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10324961 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 216185405
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las probetas de mezclado DURAN™ sirven para diluir soluciones y mezclar varios componentes en una proporción de cantidad dada.
Las probetas de mezclado DURAN™ sirven para diluir soluciones y mezclar varios componentes en una proporción de cantidad dada. Las probetas de mezclado de clase B tienen una graduación lineal y una escala blanca. Las tolerancias de volumen para probetas de medición y mezclado cumplen con los límites de precisión DIN e ISO.
  • Calibración basada en el volumen vertido (pulgadas) a una temperatura de referencia de + 20 °C
  • Gran base hexagonal equipada con tres perillas que aumentan su estabilidad y evitan que la probeta ruede
  • Un grosor de pared uniforme en todo el rango de medición evita errores de cuña
  • Se suministra con tapón de polietileno octogonal
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Impresión blanca de alta resistencia expuesta al fuego
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
  • Las tolerancias de volumen se ajustan a la clase de precisión B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tolerancia ±10 ml
Material Vidrio de borosilicato (3.3), polietileno
Capacidad (métrico) 1000 ml
Para utilizar con (aplicación) Medición de cantidades líquidas; soluciones de dilución; mezcla de varios componentes; medición volumétrica; para garantizar una larga vida útil para su instrumental de vidrio volumétrico y para excluir posibles cambios de volumen, estos productos de vidrio no deben calentarse por encima de +250 °C en cabinas de secado o esterilizadores
Incluye 1/paq.
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro exterior (métrico) 65 mm