Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Probeta de mezcla, con pie hexagonal, clase B, escala blanca, con divisiones de trazo largo en marcas principales, esmerilado normalizado y tapón octagonal de polietileno
Las probetas de mezcla DURAN™ se utilizan para diluir soluciones y mezclar varios componentes según una proporción de mezcla definida.
Marca: DWK Life Sciences 216184409
125.40 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.77000kg
Descripción
Las probetas de mezclado DURAN™ sirven para diluir soluciones y mezclar varios componentes en una proporción de cantidad dada. Las probetas de mezclado de clase B tienen una graduación lineal y una escala blanca. Las tolerancias de volumen para probetas de medición y mezclado cumplen con los límites de precisión DIN e ISO.
- Calibración basada en el volumen vertido (pulgadas) a una temperatura de referencia de + 20 °C
- Gran base hexagonal equipada con tres perillas que aumentan su estabilidad y evitan que la probeta ruede
- Un grosor de pared uniforme en todo el rango de medición evita errores de cuña
- Se suministra con tapón de polietileno octogonal
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Impresión blanca de alta resistencia expuesta al fuego
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Las tolerancias de volumen se ajustan a la clase de precisión B
Especificaciones
±5 ml | |
500 ml | |
Medición de cantidades líquidas; soluciones de dilución; mezcla de varios componentes; medición volumétrica; para garantizar una larga vida útil para su instrumental de vidrio volumétrico y para excluir posibles cambios de volumen, estos productos de vidrio no deben calentarse por encima de +250 °C en cabinas de secado o esterilizadores | |
Sí |
Boro 3.3, polietileno | |
53 mm | |
2/paq. | |
250 °C |