Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tapón hexagonal hueco, con esmerilado corto, plano, esmerilado
Tapón de vidrio hueco para cerrar.
1.60€ - 339.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | sí |
---|---|
Material | Boro 3.3 |
Para utilizar con (aplicación) | Para cerrar recipientes con esmerilado normalizado; Adecuada para cerrar hembras con esmerilado corto |
Cantidad | 100/Pk. |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15981521
|
DWK Life Sciences
286125004 |
NS 14/15 |
223.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15804558
|
DWK Life Sciences
286126609 |
NS 19/17 |
312.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15894548
|
DWK Life Sciences
286123809 |
NS 12/14 |
245.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15824558
|
DWK Life Sciences
286128001 |
NS 24/20 |
339.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10679891
|
DWK Life Sciences
286122607 |
NS 10/13 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10299171
|
DWK Life Sciences
286129409 |
NS 29/22 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Tapón hexagonal hueco DURAN™ en la versión con esmerilado corto, adecuado para hembras con esmerilado corto.Tipo de acabado de la unión de vidrio: esmerilado.- Esmerilado corto
- Plano
- Esmerilado
- Tapón de vidrio hueco
Especificaciones
sí | |
Boro 3.3 | |
Para cerrar recipientes con esmerilado normalizado; Adecuada para cerrar hembras con esmerilado corto | |
100/Pk. |