Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tapón hexagonal hueco, con esmerilado corto, plano, esmerilado
Tapón de vidrio hueco para cerrar.
Marque: DWK Life Sciences 286123809
Informations supplémentaires : Peso : 25.00000kg
Descripción
Conectores macho huecos hexagonales DURAN™ como versión de conexión a tierra corta adecuada para manguitos de conexión a tierra corta DURAN™. Calidad de corte: Esmerilados.
- Molienda corta
- Plano
- Esmerilados
- Tapón de vidrio hueco
Especificaciones
Cierre de recipientes con juntas esmeriladas estándar; se utiliza para cerrar tomas de tierra cortas | |
100/paq. | |
Sí |
NS 12/14 | |
Boro 3.3 |