Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tapón hexagonal hueco, con esmerilado corto, plano, esmerilado
Tapón de vidrio hueco para cerrar.
Marca:  DWK Life Sciences 286128001
Detalles adicionales : Peso : 5.40000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15824558
  • 339.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Conectores macho huecos hexagonales DURAN™ como versión de conexión a tierra corta adecuada para manguitos de conexión a tierra corta DURAN™. Calidad de corte: Esmerilados.
  • Molienda corta
  • Plano
  • Esmerilados
  • Tapón de vidrio hueco
Especificaciones
Especificaciones
Cierre de recipientes con juntas esmeriladas estándar; se utiliza para cerrar tomas de tierra cortas
100/paq.
NS 24/20
Boro 3.3