Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tapón hexagonal hueco, con esmerilado corto, plano, esmerilado
Tapón de vidrio hueco para cerrar.
Marca: DWK Life Sciences 286122607
Detalles adicionales : Peso : 25.56800kg
Descripción
Tapón hexagonal hueco DURAN™ en la versión con esmerilado corto, adecuado para hembras con esmerilado corto.Tipo de acabado de la unión de vidrio: esmerilado.- Esmerilado corto
- Plano
- Esmerilado
- Tapón de vidrio hueco
Especificaciones
Para cerrar recipientes con esmerilado normalizado; Adecuada para cerrar hembras con esmerilado corto | |
100/Pk. | |
sí |
NS 10/13 | |
Boro 3.3 |