Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tapón hexagonal hueco, con esmerilado corto, plano, esmerilado
Tapón de vidrio hueco para cerrar.
Marca: DWK Life Sciences 286126609
297.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 230.00000kg
Descripción
Conectores macho huecos hexagonales DURAN™ como versión de conexión a tierra corta adecuada para manguitos de conexión a tierra corta DURAN™. Calidad de corte: Esmerilados.
- Molienda corta
- Plano
- Esmerilados
- Tapón de vidrio hueco
Especificaciones
Cierre de recipientes con juntas esmeriladas estándar; se utiliza para cerrar tomas de tierra cortas | |
100/paq. | |
Sí |
NS 19/17 | |
Boro 3.3 |