Learn More
DWK Life Sciences Tapón hexagonal DURAN™, base corta, plano, acabado
Tienda DWK Life Sciences ProductosBeskrivelse
Conectores macho huecos hexagonales DURAN™ como versión de conexión a tierra corta adecuada para manguitos de conexión a tierra corta DURAN™. Calidad de corte: Esmerilados.
- Molienda corta
- Plano
- Esmerilados
-
Tekniske data
Tekniske data
| Para utilizar con (aplicación) | Cierre de recipientes con juntas esmeriladas estándar; se utiliza para cerrar tomas de tierra cortas |
| Cantidad | 100/paq. |
| Tamaño | NS 14/15 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Vidrio de borosilicato |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?