Learn More
DWK Life Sciences Embudo de filtro DURAN™, forma cónica
El embudo del filtro tiene una placa de filtro fundida y se utiliza para la filtración sin vacío. Al utilizar el embudo del filtro, se puede dispensar un papel de filtro.
45.25€ - 54.40€
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) | 55 mm |
---|---|
Capacidad (métrico) | 25 ml |
Material | Boro 3,3 |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Para utilizar con (aplicación) | Filtración de líquidos; filtración sin papel de filtro; se evita el derrame de sustancias; filtración |
Código de producto | Marca | Porosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Porosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10008100
|
DWK Life Sciences
258540309 |
3 |
54.40€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10363491
|
DWK Life Sciences
258540403 |
4 |
45.25€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
La transferencia de líquidos y sólidos es un método de trabajo corriente. Para esta actividad se utiliza el embudo, que gracias a su forma puede absorber una cantidad relativamente grande de líquido o sólido y transferirla mediante constricción a un recipiente con una pequeña abertura. Los embudos están disponibles en diferentes tamaños y diseños, seleccionados según su aplicación.
- Forma cónica
- Posibilidad de filtración sin papel de filtro
- Los embudos de filtración se acoplan al matraz de filtración mediante una junta de goma cónica (GUKO)
- Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
Especificaciones
55 mm | |
Boro 3,3 | |
Filtración de líquidos; filtración sin papel de filtro; se evita el derrame de sustancias; filtración |
25 ml | |
Sí | |
1 unidad |