Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Embudo filtrante, forma cónica
El embudo filtrante tiene una placa filtrante soldada y se utiliza para la filtración sin vacío. Usando el embudo filtrante se puede prescindir del papel de filtro.
Marca: DWK Life Sciences 258540403
Detalles adicionales : Peso : 0.02500kg
Descripción
La transferencia de líquidos y sólidos es un método de trabajo corriente. Para esta actividad se utiliza el embudo, que gracias a su forma puede absorber una cantidad relativamente grande de líquido o sólido y transferirla mediante constricción a un recipiente con una pequeña abertura. Los embudos están disponibles en diferentes tamaños y diseños, seleccionados según su aplicación.
- Forma cónica
- Posibilidad de filtración sin papel de filtro
- Los embudos de filtración se acoplan al matraz de filtración mediante una junta de goma cónica (GUKO)
- Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
Especificaciones
55 mm | |
Boro 3,3 | |
Filtración de líquidos; filtración sin papel de filtro; se evita el derrame de sustancias; filtración | |
1 unidad |
25 ml | |
Sí | |
4 |