Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Embudo filtrante, forma cónica
El embudo filtrante tiene una placa filtrante soldada y se utiliza para la filtración sin vacío. Usando el embudo filtrante se puede prescindir del papel de filtro.
Marca:  DWK Life Sciences 258540309
43.42 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.04500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10008100
  • 51.95€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La transferencia de líquidos y sólidos es un método de trabajo corriente. Para esta actividad se utiliza el embudo, que gracias a su forma puede absorber una cantidad relativamente grande de líquido o sólido y transferirla mediante constricción a un recipiente con una pequeña abertura. Los embudos están disponibles en diferentes tamaños y diseños, seleccionados según su aplicación.
  • Forma cónica
  • Posibilidad de filtración sin papel de filtro
  • Los embudos de filtración se acoplan al matraz de filtración mediante una junta de goma cónica (GUKO)
  • Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
Especificaciones
Especificaciones
55 mm
Boro 3,3
Filtración de líquidos; filtración sin papel de filtro; se evita el derrame de sustancias; filtración
1 unidad
25 ml
3