Learn More
DWK Life Sciences Matraz cónico DURAN™, forma Erlenmeyer, cuello ancho
El frasco cónico tiene cuello ancho y una forma cónica, una pared gruesa y se utiliza para preparar grandes cantidades de solución y tinturas.
Marca: DWK Life Sciences 212277306
Descripción
Si se van a utilizar grandes cantidades de disolventes o tinturas, se requiere un recipiente que cumpla estos requisitos. Los recipientes de paredes gruesas y ligeramente cónicos son ideales para esta finalidad y puede elegir el frasco de preparación que desee como recipiente.
- El cuello ancho facilita el llenado y la limpieza
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
220 mm | |
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
1/paq. | |
No |
5000 ml | |
Preparación de grandes cantidades de solución y tinturas; mezcla de varios componentes; calentamiento; soluciones diluyentes | |
Autoclavable |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Ofertas que rompen los precios en cristalería de laboratorio
Hágase con vasos de precipitados, matraces y mucho más antes de que desaparezcan estas ofertas.Promo Code: 24123Expires: 2025-06-14