Learn More
DWK Life Sciences Matraz cónico DURAN™, forma Erlenmeyer, cuello ancho
Código de producto. p-7189190 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
3000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10122121 3000 ml cada uno
10508981 5000 ml cada uno
10253401 10.000 mL cada uno
3 options
Código de producto. 10122121
Marca: DWK Life Sciences 212276807
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El frasco cónico tiene cuello ancho y una forma cónica, una pared gruesa y se utiliza para preparar grandes cantidades de solución y tinturas.
Si se van a utilizar grandes cantidades de disolventes o tinturas, se requiere un recipiente que cumpla estos requisitos. Los recipientes de paredes gruesas y ligeramente cónicos son ideales para esta finalidad y puede elegir el frasco de preparación que desee como recipiente.
  • El cuello ancho facilita el llenado y la limpieza
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de base (métrico) 190 mm
Capacidad (métrico) 3000 ml
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Para utilizar con (aplicación) Preparación de grandes cantidades de solución y tinturas; mezcla de varios componentes; calentamiento; soluciones diluyentes
N.° por paquete 1/paq.
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Graduated No