Descripción
Gracias a sus propiedades excepcionales, como la excelente resistencia química, el comportamiento casi inerte y la alta temperatura de uso, los matraces Erlenmeyer DURAN™ originales son ideales para su uso en laboratorios. Además, el grosor uniforme de las paredes, la mínima expansión térmica y la alta resistencia a los choques térmicos resultante son características excelentes. Por lo tanto, los matraces Erlenmeyer DURAN™ son especialmente adecuados para su uso con temperaturas muy altas y cambios de temperatura rápidos.
- Fáciles de mezclar gracias a su forma cónica
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN ISO 1773 |
| Color | Transparente |
| Diámetro de base (métrico) | 220 mm |
| Capacidad (métrico) | 5000 ml |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Para utilizar con (aplicación) | Preparación y cultivo de medios; almacenamiento y transporte; mezcla de varios componentes; calentamiento; soluciones de dilución; medición de cantidades líquidas; tamaño 25 ml sin código de retractación y tamaños 150, 200 y 300 ml de tamaño ISO no DIN |
| Altura (métrico) | 365 mm |
| N.° por paquete | 1/paq. |
| Tipo de producto | Matraz Erlenmeyer |
| Superficie de escritura | Sí |
| Mostrar más |