Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces con fondo redondo de tres cuellos con cuellos laterales en paralelo
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
100 mL
250 mL
500 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
6 L
10 L
Junta de toma:
14/23 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
19/26 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
29/32 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
29/32 NS cuello lateral, 45/40 NS cuello central
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Conforme a DIN 12392
- Dos cuellos laterales paralelos en ángulo de 90°
- Con juntas cónicas esmeriladas, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
- Con etiqueta de inscripción
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 250 mL |
Material | Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran |
Junta de toma | 14/23 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central |
Forma del fondo | Redondo |
Título del producto
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces con fondo redondo de tres cuellos con cuellos laterales en paralelo >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido