Learn More
DWK Life Sciences Matraz de fondo redondo con cuello triple DURAN™, con junta esmerilada estándar, cuellos laterales paralelos
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Junta cónica estándar:
Cuellos laterales paralelos NS 14/23
Cuellos laterales paralelos NS 19/26
Cuellos laterales paralelos NS 29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Para destilación, fracción y reacción, se utilizan principalmente matraces de varios cuellos (matraces de dos o tres cuellos) para poder instalar, según sea necesario, accesorios, columnas, termómetros, embudos de goteo, capilares de ebullición, etc.
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Cuellos laterales paralelos
- Dependiendo de la aplicación, se pueden instalar accesorios, columnas, termómetros, embudos de goteo, capilares de ebullición, etc.
- La geometría permite un calentamiento muy uniforme
- Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro de base (métrico) | 85 mm |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Destilación; extracción; conexión a otros recipientes de vidrio; calefacción; adecuada para baños de calentamiento y mantas; tamaños de volumen de 250 ml (NS 24/29 y NS 29/32), 500 ml (NS 24/29), 500 ml (NS 29/32), 1000 ml (NS 29/32) y 2000 ml (NS 29/32) no se ajustan a la norma DIN ISO |
| N.° por paquete | 1/paq. |
| Tipo de producto | Sin tamaño DIN/ISO |
| Junta cónica estándar | Cuellos laterales paralelos NS 14/23 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |