Learn More
Abnova™ DSCR1 (Human) Recombinant Protein
Human DSCR1 full-length ORF ( AAH02864, 1 a.a. - 197 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
344.00€ - 521.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH02864 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 1827 |
Nombre | regulator of calcineurin 1 |
Método de preparación | Wheat germ expression system |
Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16164201
|
Abnova™
H00001827-P01.10ug |
10 μg |
344.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16174201
|
Abnova™
H00001827-P01.25ug |
25 μg |
521.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Sequence: MEEVDLRDLPSATIACHLDPRVFVDGLCRAKFESLFRTYDKDITFQYFKSFKRVRINFSNPFSAADARLQLHKTEFLGKEMKLYFAQTLHIGSSHLAPPNPDKQFLISPPASPPVGWKQVEDATPVINYDLLYAISKLGPGEKYELHAATDTTPSVVVHVCESDQEKEEEEEMERMRRPKPKIIQTRRPEYTQIHLS
Especificaciones
AAH02864 | |
regulator of calcineurin 1 | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
ADAPT78, CSP1, DSC1, DSCR1, MCIP1, RCN1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
1827 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
RCAN1 | |
GST |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : Best use within three months from the date of receipt of this protein
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Abnova™ DSCR1 (Human) Recombinant Protein