Learn More
Abnova™ DSCR1 (Human) Recombinant Protein
Descripción
- Sequence: MEEVDLRDLPSATIACHLDPRVFVDGLCRAKFESLFRTYDKDITFQYFKSFKRVRINFSNPFSAADARLQLHKTEFLGKEMKLYFAQTLHIGSSHLAPPNPDKQFLISPPASPPVGWKQVEDATPVINYDLLYAISKLGPGEKYELHAATDTTPSVVVHVCESDQEKEEEEEMERMRRPKPKIIQTRRPEYTQIHLS
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AAH02864 |
| ID de gen (Entrez) | 1827 |
| Nombre | regulator of calcineurin 1 |
| Método de preparación | Wheat germ expression system |
| Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Cantidad | 10 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias de gen | ADAPT78, CSP1, DSC1, DSCR1, MCIP1, RCN1 |
| Símbolo de gen | RCAN1 |
| Especie | Wheat Germ (in vitro) |
| Mostrar más |