Learn More
Dräger™ Juegos de pruebas simultáneas Haz Mat individuales
Para pruebas simultáneas de cinco gases diferentes
191.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Para pruebas simultáneas de cinco gases diferentes |
---|
Alertas:
No se debe sustituir ningún otro tipo de tubo con estos kits.
Requires: Require adapter and a Dräger pump (sold separately) for the semi-quantitative determination of inorganic gases and organic vapors.
Código de producto | Marca | Tipo | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12702517
|
Dräger™
8101735 |
Juego de pruebas simultáneas I | Pruebas para cloruro de hidrógeno, cianuro de hidrógeno, monóxido de carbono, amoníaco y gases nitrosos |
191.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10385704
|
Dräger™
8101736 |
Juego de pruebas simultáneas II | Pruebas para dióxido de azufre, cloro, sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono y fosgeno |
191.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10345754
|
Dräger™
8101770 |
Juego de pruebas simultáneas III | Pruebas para alcoholes, hidrocarburos alifáticos, aromáticos, hidrocarburos clorados y cetonas |
191.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Juego de pruebas I. Incluye tubos detectores para cloruro de hidrógeno, cianuro de hidrógeno, monóxido de carbono, amoníaco y gases nitrosos.
Juego de pruebas II. Incluye tubos detectores para dióxido de azufre, cloro, sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono y fosgeno.
Conjunto de pruebas III. Incluye tubos detectores para alcoholes, hidrocarburos alifáticos, aromáticos, hidrocarburos clorados y cetonas.
Información de órdenes
Paquetes de 10 juegos de pruebas.
Especificaciones
Para pruebas simultáneas de cinco gases diferentes |