Learn More
Dräger™ Juegos de pruebas simultáneas Haz Mat individuales
Descripción
Requires
Se requiere un adaptador y una bomba Dräger (se vende por separado) para la determinación semicuantitativa de gases inorgánicos y vapores orgánicos.
Juego de pruebas I. Incluye tubos detectores para cloruro de hidrógeno, cianuro de hidrógeno, monóxido de carbono, amoníaco y gases nitrosos.
Juego de pruebas II. Incluye tubos detectores para dióxido de azufre, cloro, sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono y fosgeno.
Conjunto de pruebas III. Incluye tubos detectores para alcoholes, hidrocarburos alifáticos, aromáticos, hidrocarburos clorados y cetonas.
Información de órdenes
Paquetes de 10 juegos de pruebas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Juego de pruebas simultáneas III |
| Para utilizar con (aplicación) | Para pruebas simultáneas de cinco gases diferentes |
| Incluye | Pruebas para alcoholes, hidrocarburos alifáticos, aromáticos, hidrocarburos clorados y cetonas |