Learn More
Dräger™ Juegos de pruebas simultáneas Haz Mat individuales
Código de producto. 12702517
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Juego de pruebas simultáneas I
Juego de pruebas simultáneas II
Juego de pruebas simultáneas III
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
12702517 Juego de pruebas simultáneas I cada uno
10385704 Juego de pruebas simultáneas II cada uno
10345754 Juego de pruebas simultáneas III cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
No se debe sustituir ningún otro tipo de tubo con estos kits.
Código de producto. 12702517 Proveedor Dräger™ N.º de proveedor 8101735
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.42€
    160.72€ / paquete de 1
    Ahorro 42.70€
    20% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
No se debe sustituir ningún otro tipo de tubo con estos kits.
Requires
Requiere adaptador y un Dräger Bomba (vendida por separado) para la determinación semicuantitativa de gases inorgánicos y vapores orgánicos.
Para pruebas simultáneas de cinco gases diferentes
Juego de pruebas I. Incluye tubos detectores para cloruro de hidrógeno, cianuro de hidrógeno, monóxido de carbono, amoníaco y gases nitrosos.
Juego de pruebas II. Incluye tubos detectores para dióxido de azufre, cloro, sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono y fosgeno.
Conjunto de pruebas III. Incluye tubos detectores para alcoholes, hidrocarburos alifáticos, aromáticos, hidrocarburos clorados y cetonas.
Información de órdenes
Paquetes de 10 juegos de pruebas.
Especificaciones
Tipo Juego de pruebas simultáneas I
Para utilizar con (aplicación) Para pruebas simultáneas de cinco gases diferentes
Incluye Pruebas para cloruro de hidrógeno, cianuro de hidrógeno, monóxido de carbono, amoníaco y gases nitrosos