Learn More
Liveo™ Tubos Pharma-50
Tubos de silicona translúcidos de grado farmacéutico para el procesamiento de fluidos ultrapuros.
224.00€ - 651.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Supera los requisitos de la prueba de plástico Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y cumple con la monografía EP «Silicone Elastomer for Closures and Tubing».Fabricados según las buenas prácticas de fabricación de productos químicos farmacéuticos a granel en una instalación sanitaria registrada por la FDA y certificada por la ISO 9002. |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Longitud global (imperial) | 50 ft |
Para utilizar con (aplicación) | Para transferencia de líquidos ultrapura |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | Grosor (métrico) | Grosor (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | Grosor (métrico) | Grosor (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15427833
|
Liveo™
96105-00 |
0,13 in | 1,9 cm (1 x 4 pulg), 6,4 mm | 1,6 mm | 0,0625 in |
224.00€
50 pies |
Fecha estimada de envoi: 01-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15497833
|
Liveo™
96105-09 |
1,9 cm (3 x 8 pulg) | 1,9 cm (5 x 8 pulg), 15,8 mm | 3,2 mm | 0,125 in |
651.00€
cada uno |
N/A | |||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
Descripción
Diseñado para aplicaciones que requieren la transferencia de líquidos de alta pureza en los que la contaminación es motivo de preocupación, en particular los procesos de fabricación farmacéutica y biotecnológica.Fabricado con elastómero curado con platino y silicona resistente a desgarros.
- Superficie hidrófoba.
- Muy flexible y resistente
- Bajo nivel de extraíbles; no altera el sabor ni el olor
- No contiene plastificadores orgánicos, ftalatos, aditivos de látex, subproductos de peróxido, clorofenilados o PCB
- Estable en un amplio intervalo de temperatura
- Esterilizado en autoclave, EtO o radiación gamma
- Dureza de durómetro:Shore A, 50
No está destinado al uso hospitalario o de atención al paciente, ni a su uso como implante.
Información de órdenes
Sellados en bolsas de polietileno de doble envoltura en paquetes de 15,2 m de longitud.
Compliance
Exceeds USP Class VI Plastic Test requirements and meets EP monograph Silicone Elastomer for Closures and Tubing. Manufactured according to Bulk Pharmaceutical Chemicals GMPs at an FDA-registered, ISO 9002-certified healthcare facility.
Especificaciones
Supera los requisitos de la prueba de plástico Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y cumple con la monografía EP «Silicone Elastomer for Closures and Tubing».Fabricados según las buenas prácticas de fabricación de productos químicos farmacéuticos a granel en una instalación sanitaria registrada por la FDA y certificada por la ISO 9002. | |
Esterilizable en autoclave | |
50 ft | |
Para transferencia de líquidos ultrapura |