Learn More
Liveo™ Tubos Pharma-50
Description
Diseñado para aplicaciones que requieren la transferencia de líquidos de alta pureza en los que la contaminación es motivo de preocupación, en particular los procesos de fabricación farmacéutica y biotecnológica.Fabricado con elastómero curado con platino y silicona resistente a desgarros.
- Superficie hidrófoba.
- Muy flexible y resistente
- Bajo nivel de extraíbles; no altera el sabor ni el olor
- No contiene plastificadores orgánicos, ftalatos, aditivos de látex, subproductos de peróxido, clorofenilados o PCB
- Estable en un amplio intervalo de temperatura
- Esterilizado en autoclave, EtO o radiación gamma
- Dureza de durómetro:Shore A, 50
No está destinado al uso hospitalario o de atención al paciente, ni a su uso como implante.
Order Info
Sellados en bolsas de polietileno de doble envoltura en paquetes de 15,2 m de longitud.
Compliance
Exceeds USP Class VI Plastic Test requirements and meets EP monograph Silicone Elastomer for Closures and Tubing. Manufactured according to Bulk Pharmaceutical Chemicals GMPs at an FDA-registered, ISO 9002-certified healthcare facility.
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Supera los requisitos de la prueba de plástico Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y cumple con la monografía EP «Silicone Elastomer for Closures and Tubing».Fabricados según las buenas prácticas de fabricación de productos químicos farmacéuticos a granel en una instalación sanitaria registrada por la FDA y certificada por la ISO 9002. |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 0,13 in |
| Diámetro interior (métrico) | 3,2 mm |
| Material | Silicona curada con platino |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,9 cm (1 x 4 pulg), 6,4 mm |
| Longitud global (imperial) | 50 ft |
| Grosor (imperial) | 0,0625 in |
| Grosor (métrico) | 1,6 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para transferencia de líquidos ultrapura |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.