Learn More
Liveo™ Tubos Pharma-50
Código de producto. 15497833
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,13 in
1,9 cm (3 x 8 pulg)
Diámetro exterior (imperial):
1,9 cm (1 x 4 pulg), 6,4 mm
1,9 cm (5 x 8 pulg), 15,8 mm
Grosor (imperial):
0,0625 in
0,125 in
Tamaño de la unidad:
50 pies
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) Grosor (imperial) unitSize
15497833 1,9 cm (3 x 8 pulg) 1,9 cm (5 x 8 pulg), 15,8 mm 0,125 in cada uno
15427833 0,13 in 1,9 cm (1 x 4 pulg), 6,4 mm 0,0625 in 50 pies
2 options
Código de producto. 15497833
Marca: Liveo™ 9610509
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Tubos de silicona translúcidos de grado farmacéutico para el procesamiento de fluidos ultrapuros.
Diseñado para aplicaciones que requieren la transferencia de líquidos de alta pureza en los que la contaminación es motivo de preocupación, en particular los procesos de fabricación farmacéutica y biotecnológica.Fabricado con elastómero curado con platino y silicona resistente a desgarros.
  • Superficie hidrófoba.
  • Muy flexible y resistente
  • Bajo nivel de extraíbles; no altera el sabor ni el olor
  • No contiene plastificadores orgánicos, ftalatos, aditivos de látex, subproductos de peróxido, clorofenilados o PCB
  • Estable en un amplio intervalo de temperatura
  • Esterilizado en autoclave, EtO o radiación gamma
  • Dureza de durómetro:Shore A, 50
No está destinado al uso hospitalario o de atención al paciente, ni a su uso como implante.
Información de órdenes
Sellados en bolsas de polietileno de doble envoltura en paquetes de 15,2 m de longitud.
Compliance
Exceeds USP Class VI Plastic Test requirements and meets EP monograph Silicone Elastomer for Closures and Tubing. Manufactured according to Bulk Pharmaceutical Chemicals GMPs at an FDA-registered, ISO 9002-certified healthcare facility.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Supera los requisitos de la prueba de plástico Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y cumple con la monografía EP «Silicone Elastomer for Closures and Tubing».Fabricados según las buenas prácticas de fabricación de productos químicos farmacéuticos a granel en una instalación sanitaria registrada por la FDA y certificada por la ISO 9002.
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 1,9 cm (3 x 8 pulg)
Diámetro interior (métrico) 9,5 mm
Material Silicona curada con platino
Diámetro exterior (imperial) 1,9 cm (5 x 8 pulg), 15,8 mm
Longitud global (imperial) 50 ft
Grosor (imperial) 0,125 in
Grosor (métrico) 3,2 mm
Para utilizar con (aplicación) Para transferencia de líquidos ultrapura
Presión máxima 14 psi