missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ DLEU1 Recombinant Protein

344.00€ - 521.00€

Especificaciones

Número de acceso AAH20692
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 10301
Peso molecular 34.32
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16164862
Ver documentos
Abnova™
H00010301-P01.10ug
10 μg
344.00€
10 microgramos
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16174862
Ver documentos
Abnova™
H00010301-P01.25ug
25 μg
521.00€
25 microgramos
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Especificaciones

Especificaciones

AAH20692
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
34.32
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DLEU1
Human
Recombinant
Solution
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
10301
DLEU1 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MRPCIWIHVHLKPPCRLVELLPFSSALQGLSHLSLGTTLPVILPERNEEQNLQELSHNADKYQMGDCCKEEIDDSIFY
BCMS/DLB1/DLEU2/LEU1/LEU2/MGC22430/NCRNA00021/XTP6
DLEU1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Abnova™ DLEU1 Recombinant Protein

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado