Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de DL-propranolol, 99 %
CAS: 318-98-9 | C16H21NO2·HCl | 295.8 g/mol
74.57€ - 670.34€
CAS | 318-98-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C16H21NO2·HCl |
Peso molecular (g/mol) | 295.8 |
Número MDL | MFCD00012558 |
Clave InChI | ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | propranolol hydrochloride, propranolol hcl, inderal, avlocardyl, herzbase, inderalici, naprilin, pronovan, dociton, ikopal |
PubChem CID | 62882 |
ChEBI | CHEBI:8500 |
Nombre IUPAC | 1-naftalen-1-iloxi-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol; clorhidrato |
SMILES | CC(C)NCC(COC1=CC=CC2=CC=CC=C21)O.Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10462401
|
Thermo Scientific Chemicals
207320050 |
5 g | Frasco de vidrio |
74.57€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10616354
|
Thermo Scientific Chemicals
207320250 |
25 g | Frasco de vidrio |
240.20€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10762305
|
Thermo Scientific Chemicals
207321000 |
100 g | Frasco de vidrio |
670.34€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
318-98-9 | |
295.8 | |
ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N | |
62882 | |
1-naftalen-1-iloxi-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol; clorhidrato |
C16H21NO2·HCl | |
MFCD00012558 | |
propranolol hydrochloride, propranolol hcl, inderal, avlocardyl, herzbase, inderalici, naprilin, pronovan, dociton, ikopalMostrar más | |
CHEBI:8500 | |
CC(C)NCC(COC1=CC=CC2=CC=CC=C21)O.Cl |
Especificaciones
DL-Propranolol hydrochloride | |
163.0°C to 166.0°C | |
Auténtico | |
C16H21NO2·HCl | |
MFCD00012558 | |
propranolol hydrochloride, propranolol hcl, inderal, avlocardyl, herzbase, inderalici, naprilin, pronovan, dociton, ikopal | |
ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N | |
1-naftalen-1-iloxi-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol; clorhidrato | |
62882 | |
295.8 | |
Polvo |
318-98-9 | |
Blanco a amarillo | |
99% | |
C10H7OCH2CH(OH)CH2NHCH(CH3)2·HCl | |
15, 7953 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, practically insoluble in ether, benzene and ethyl, acetate | |
CC(C)NCC(COC1=CC=CC2=CC=CC=C21)O.Cl | |
295.8 | |
CHEBI:8500 | |
99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en caso de ingestión.
Declaración de GHS P
EN CASI DE INGESTIÓN:Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 206-268-7
- DL-Propranolol hydrochloride
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.