Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de DL-propranolol, 99 % Código de producto.: 10762305
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de DL-propranolol, 99 %
Código de producto. 10762305 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
100 g, Frasco de vidrio, 100 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 10762305
Marca: Thermo Scientific Chemicals 207321000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 318-98-9 | C16H21NO2·HCl | 295.8 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 318-98-9
Fórmula molecular C16H21NO2·HCl
Peso molecular (g/mol) 295.8
Número MDL MFCD00012558
Clave InChI ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propranolol hydrochloride, propranolol hcl, inderal, avlocardyl, herzbase, inderalici, naprilin, pronovan, dociton, ikopal
PubChem CID 62882
ChEBI CHEBI:8500
Nombre IUPAC 1-naftalen-1-iloxi-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol; clorhidrato
SMILES CC(C)NCC(COC1=CC=CC2=CC=CC=C21)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Propranolol hydrochloride
Punto de fusión 163.0°C to 166.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C10H7OCH2CH(OH)CH2NHCH(CH3)2·HCl
Cantidad 100 g
Índice Merck 15, 7953
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, practically insoluble in ether, benzene and ethyl, acetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.8
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0472820 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/05/2025 Catalog Number207320050,207321000,207320250
Número de loteA0463964 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/06/2024 Catalog Number207320050,207321000,207320250
Número de loteA0400539 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number207320050,207321000,207320250
Número de loteA0406799 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number207320050,207321000,207320250
Número de loteA0418406 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2022 Catalog Number207320050,207321000,207320250
compliance-icons
Product Identifier
  • DL-Propranolol hydrochloride
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de DL-propranolol, 99 % >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.