Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de DL-propranolol, 99 %
Código de producto. 10462401 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10462401 5 g Frasco de vidrio 5 g
10616354 25 g Frasco de vidrio 25 g
10762305 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10462401 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 207320050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 318-98-9 | C16H21NO2·HCl | 295.8 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 318-98-9
Fórmula molecular C16H21NO2·HCl
Peso molecular (g/mol) 295.8
Número MDL MFCD00012558
Clave InChI ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propranolol hydrochloride, propranolol hcl, inderal, avlocardyl, herzbase, inderalici, naprilin, pronovan, dociton, ikopal
PubChem CID 62882
ChEBI CHEBI:8500
Nombre IUPAC 1-naftalen-1-iloxi-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol; clorhidrato
SMILES CC(C)NCC(COC1=CC=CC2=CC=CC=C21)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Propranolol hydrochloride
Punto de fusión 163.0°C to 166.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C10H7OCH2CH(OH)CH2NHCH(CH3)2·HCl
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 7953
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, practically insoluble in ether, benzene and ethyl, acetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.8
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-Propranolol hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.