Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC OmniPac™ PCX-500
Separe las especies catiónicas y neutras en un solo ciclo con esta columna de modo mixto compatible con disolventes.
622.00€ - 1655.00€
Especificaciones
Tipo de columna | Modo mixto |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | fase inversa e intercambio iónico |
Presión máxima | 4000 psi (275 bar) |
Tamaño de partículas | 8,5 μm |
Fase estacionaria | Ácido sulfónico |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11351723
|
Thermo Scientific™
042195 |
50 mm |
622.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11331723
|
Thermo Scientific™
042191 |
250 mm |
1655.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Separe los analitos catiónicos y neutros en un solo ciclo con las columnas Thermo Scientific™ OmniPac™PCX-500. Con propiedades de intercambio de cationes y de fase inversa, esta columna de modo mixto basada en polímeros es compatible con disolventes y estable en todo el intervalo de pH de 1-14. Los disolventes se pueden utilizar para afectar a la selectividad, así como para eliminar contaminantes con el fin de prolongar la vida útil de la columna.
Esta columna es ideal para analizar una amplia gama de compuestos, como adrenérgicos, alcoholes, anilinas, antidepresivos, agentes antiinflamatorios, abrillantadores de baño, cefalosporinas, tinciones y colorantes, herbicidas, nucleótidos y nucleósidos, péptidos, sulfonamidas y vitaminas solubles en agua.- El núcleo hidrofóbico macroporoso proporciona retención de fase inversa y está recubierto con una capa de gránulos de látex de intercambio de cationes para la retención de intercambio de cationes.
- Capacidad de intercambio iónico de aproximadamente 120 μeq/columna
- 100 % compatibles con disolventes y siempre se deben procesar con al menos un 1 % de disolvente orgánico en la fase móvil
Especificaciones
Modo mixto | |
4000 psi (275 bar) | |
Ácido sulfónico | |
De 0 a 14 | |
Each | |
4 mm |
fase inversa e intercambio iónico | |
8,5 μm | |
Polímero esférico microporoso | |
1200Å | |
L50 | |
Responsibly packaged |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.