Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC OmniPac™ PCX-500
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Separe los analitos catiónicos y neutros en un solo ciclo con las columnas Thermo Scientific™ OmniPac™PCX-500. Con propiedades de intercambio de cationes y de fase inversa, esta columna de modo mixto basada en polímeros es compatible con disolventes y estable en todo el intervalo de pH de 1-14. Los disolventes se pueden utilizar para afectar a la selectividad, así como para eliminar contaminantes con el fin de prolongar la vida útil de la columna.
- El núcleo hidrofóbico macroporoso proporciona retención de fase reversa y está recubierto con una capa de gránulos de látex de intercambio catiónico para la retención de intercambio catiónico.
- Capacidad de intercambio iónico de aproximadamente 120 µeq/columna
- 100 % compatibles con disolventes y siempre se deben procesar con al menos un 1 % de disolvente orgánico en la fase móvil
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de columna | Modo mixto |
| Caudal | 1 mL/min |
| Para utilizar con (aplicación) | fase inversa e intercambio iónico |
| Presión máxima | 4000 psi (275 bar) |
| Tamaño de partículas | 8,5 μm |
| Fase estacionaria | Ácido sulfónico |
| Material de embalaje | Polímero esférico microporoso |
| pH | De 0 a 14 |
| Tamaño de poro | 1200Å |
| Cantidad | Each |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.