Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC OmniPac™ PCX-500
Código de producto. 11351723 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11351723 50 mm cada uno
11331723 250 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11351723 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 042195
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Separe las especies catiónicas y neutras en un solo ciclo con esta columna de modo mixto compatible con disolventes.
Separe los analitos catiónicos y neutros en un solo ciclo con las columnas Thermo Scientific™ OmniPac™PCX-500. Con propiedades de intercambio de cationes y de fase inversa, esta columna de modo mixto basada en polímeros es compatible con disolventes y estable en todo el intervalo de pH de 1-14. Los disolventes se pueden utilizar para afectar a la selectividad, así como para eliminar contaminantes con el fin de prolongar la vida útil de la columna.
Esta columna es ideal para analizar una amplia gama de compuestos, como adrenérgicos, alcoholes, anilinas, antidepresivos, agentes antiinflamatorios, abrillantadores de baño, cefalosporinas, tinciones y colorantes, herbicidas, nucleótidos y nucleósidos, péptidos, sulfonamidas y vitaminas solubles en agua.
  • El núcleo hidrofóbico macroporoso proporciona retención de fase inversa y está recubierto con una capa de gránulos de látex de intercambio de cationes para la retención de intercambio de cationes.
  • Capacidad de intercambio iónico de aproximadamente 120 μeq/columna
  • 100 % compatibles con disolventes y siempre se deben procesar con al menos un 1 % de disolvente orgánico en la fase móvil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de columna Modo mixto
Para utilizar con (aplicación) fase inversa e intercambio iónico
Presión máxima 4000 psi (275 bar)
Tamaño de partículas 8,5 μm
Fase estacionaria Ácido sulfónico
Material de embalaje Polímero esférico microporoso
pH De 0 a 14
Tamaño de poro 1200Å
Cantidad Each
Tipo USP L50
Longitud (métrico) 50 mm
Diámetro (métrico) 4 mm
Características ecológicas FSC
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.