Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Jeringa para diluidor/dispensador para varios instrumentos
Ofrecen un mejor rendimiento y una calidad superior. Jeringas para diluidor/dispensador Trajan Scientific and Medical para varios instrumentos tienen el conocimiento y la experiencia que interviene en la fabricación de una jeringa SGE.
131.00€ - 160.00€
Especificaciones
Descripción Carrera de 60 mm, osca UNC 6-32 en el botón del émbolo
Longitud (métrico) 60 mm
Para utilizar con (equipo) Varios instrumentos
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15258513
Ver documentos
Trajan Scientific and Medical™
008987
10 ml
153.00€
cada uno
11967224
Ver documentos
Trajan Scientific and Medical™
008687
2,5 ml
131.00€
cada uno
15208513
Ver documentos
Trajan Scientific and Medical™
008787
5 ml
160.00€
cada uno
Descripción
Descripción
  • Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
  • Inyecciones exactas y reproducibles
  • Jeringa para diluidor/dispensador para varios instrumentos
Especificaciones
Especificaciones
Carrera de 60 mm, osca UNC 6-32 en el botón del émbolo
60 mm
Varios instrumentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Trajan Scientific and Medical™ Jeringa para diluidor/dispensador para varios instrumentos