Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Jeringa para diluidor/dispensador para varios instrumentos
Click to view available options
Volumen (métrico):
2,5 ml
5 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
- Inyecciones exactas y reproducibles
- Jeringa para diluidor/dispensador para varios instrumentos
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Carrera de 60 mm, osca UNC 6-32 en el botón del émbolo |
| Longitud (métrico) | 60 mm |
| Volumen (métrico) | 5 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Varios instrumentos |