Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Jeringa para diluidor/dispensador para varios instrumentos
Código de producto. 15258513
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2,5 ml
5 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
15258513 10 ml cada uno
11967224 2,5 ml cada uno
15208513 5 ml cada uno
3 options
Código de producto. 15258513
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 008987
Ofrecen un mejor rendimiento y una calidad superior. Jeringas para diluidor/dispensador Trajan Scientific and Medical para varios instrumentos tienen el conocimiento y la experiencia que interviene en la fabricación de una jeringa SGE.
  • Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
  • Inyecciones exactas y reproducibles
  • Jeringa para diluidor/dispensador para varios instrumentos
Especificaciones
Descripción Carrera de 60 mm, osca UNC 6-32 en el botón del émbolo
Longitud (métrico) 60 mm
Volumen (métrico) 10 ml
Para utilizar con (equipo) Varios instrumentos