Learn More
Dihidrógeno-hexacloroplatinato(IV), hidrato, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Para catálisis, galvanoplastia, fotografía
121.00€ - 1610.00€
CAS | 26023-84-7 |
---|---|
Fórmula molecular | Cl6H2Pt |
Peso molecular (g/mol) | 409.80 |
Número MDL | MFCD00149909 |
Clave InChI | ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J |
Sinónimo | CPA, Chloroplatinic acid |
Nombre IUPAC | dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium) |
SMILES | [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11351698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011051.03 |
1 g |
121.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11361698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011051.06 |
5 g |
440.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11371698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011051.14 |
25 g |
1610.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Catálisis, galvanoplastia, fotografía, espejos de platino, impresión para grabado de cinc, producción de color fino en vidrio y porcelana, tinta indeleble, microscopía. El hexacloroplatinato(IV) de dihidrógeno, hexahidrato se utiliza para la determinación del potasio. También se utiliza para la purificación del platino mediante un tratamiento con cloruro de amonio y calentamiento del hexacloroplatinato de amonio con platino elemental de producciones de hidrógeno. También se aplica en catálisis, galvanoplastia, fotografía, espejos de platino, impresión para grabado de cinc, producción de color fino en vidrio y porcelana, tinta indeleble y microscopía. Es un precursor para la preparación de otros catalizadores de platino. Además, también se utiliza como reactivo analítico.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
26023-84-7 | |
409.80 | |
ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J | |
dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium) |
Cl6H2Pt | |
MFCD00149909 | |
CPA, Chloroplatinic acid | |
[H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Especificaciones
Dihydrogen hexachloroplatinate (IV) hexahydrate | |
26023-84-7 | |
cristalino/a/s | |
Cl6H2Pt | |
CPA, Chloroplatinic acid | |
ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J | |
dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium) | |
409.82 (Anhydrous) | |
2.43 |
60°C (decomposition) | |
De naranja a blanco | |
99.9% (metals basis) | |
MFCD00149909 | |
Soluble in water,ethanol,ether,ethyl acetate and acetone. Insoluble in nitric acid. | |
[H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl | |
409.80 | |
Hygroscopic |
Seguridad y manipulación
P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P285-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P501c
H301-H314-H317-H334-H335.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Clase:8; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 607-848-6
missing translation for 'rtecsNumber' : TP1500000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno